Anti-CAV1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-615 NB100-615SS
NOVUNB100-615EA 684 EUR InStock
NOVUNB100-615 NOVUNB100-615SS
Anti-CAV1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAV1 (caveolin 1, caveolae protein, 22kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 7C8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité