Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: AD1.1.10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-64768 NB100-64768SS
NOVUNB100-64768EA 644 EUR InStock
NOVUNB100-64768 NOVUNB100-64768SS
Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: AD1.1.10]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: monoclonal
Clone: AD1.1.10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité