Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: VG1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-664 NB100-664SS
NOVUNB100-664EA 732 EUR InStock
NOVUNB100-664 NOVUNB100-664SS
Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: VG1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)
Clonality: monoclonal
Clone: VG1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité