Anti-TRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: TRA-1-60(R)]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-730 NB100-730SS
NOVUNB100-730EA 673 EUR InStock
NOVUNB100-730 NOVUNB100-730SS
Anti-TRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: TRA-1-60(R)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRA (T cell receptor alpha locus)
Clonality: monoclonal
Clone: TRA-1-60(R)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité