Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 2B8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-77477REA 718 EUR InStock
NOVUNB100-77477R
Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 2B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: 2B8
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité