Anti-TP53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-904 NB100-904SS
NOVUNB100-904EA 674 EUR InStock
NOVUNB100-904 NOVUNB100-904SS
Anti-TP53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP53BP1 (tumor protein p53 binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité