Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-3638 NB110-3638SS
NOVUNB110-3638EA 658 EUR InStock
NOVUNB110-3638 NOVUNB110-3638SS
Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALPP (alkaline phosphatase, placental)
Clonality: monoclonal
Clone: 8B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité