Anti-SOX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-37235 NB110-37235SS
NOVUNB110-37235EA 695 EUR InStock
NOVUNB110-37235 NOVUNB110-37235SS
Anti-SOX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOX2 (SRY (sex determining region Y)-box 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité