Anti-LIPE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-37253 NB110-37253SS
NOVUNB110-37253EA 482 EUR InStock
NOVUNB110-37253 NOVUNB110-37253SS
Anti-LIPE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LIPE (lipase, hormone-sensitive)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité