Anti-TRPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-40763 NB110-40763SS
NOVUNB110-40763EA 702 EUR InStock
NOVUNB110-40763 NOVUNB110-40763SS
Anti-TRPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRPA1 (transient receptor potential cation channel, subfamily A, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité