Anti-PLIN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-40764 NB110-40764SS
NOVUNB110-40764EA 630 EUR InStock
NOVUNB110-40764 NOVUNB110-40764SS
Anti-PLIN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLIN3 (perilipin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité