Anti-GLUL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41404 NB110-41404SS
NOVUNB110-41404EA 642 EUR InStock
NOVUNB110-41404 NOVUNB110-41404SS
Anti-GLUL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLUL (glutamate-ammonia ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité