Anti-ATP13A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41486 NB110-41486SS
NOVUNB110-41486EA 586 EUR InStock
NOVUNB110-41486 NOVUNB110-41486SS
Anti-ATP13A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ATP13A2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to ATP13A2. This antibody reacts with human, mouse. The ATP13A2 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
Simple Western,
Type: Primary
Antigen: ATP13A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité