Anti-DGAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41487 NB110-41487SS
NOVUNB110-41487EA 632 EUR InStock
NOVUNB110-41487 NOVUNB110-41487SS
Anti-DGAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DGAT1 (diacylglycerol O-acyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité