Anti-GPIHBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41539 NB110-41539SS
NOVUNB110-41539EA 591 EUR InStock
NOVUNB110-41539 NOVUNB110-41539SS
Anti-GPIHBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPIHBP1 (glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité