Anti-CITED4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: HT13-2D6.3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41572 NB110-41572SS
NOVUNB110-41572EA 542 EUR InStock
NOVUNB110-41572 NOVUNB110-41572SS
Anti-CITED4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: HT13-2D6.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CITED4 (Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 4)
Clonality: monoclonal
Clone: HT13-2D6.3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité