Anti-SAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41622 NB110-41622SS
NOVUNB110-41622EA 620 EUR InStock
NOVUNB110-41622 NOVUNB110-41622SS
Anti-SAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SAT1 (spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité