Anti-ATG5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-53818 NB110-53818SS
NOVUNB110-53818EA 703 EUR InStock
NOVUNB110-53818 NOVUNB110-53818SS
Anti-ATG5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATG5 (autophagy related 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité