Anti-DNM1L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-55288 NB110-55288SS
NOVUNB110-55288EA 671 EUR InStock
NOVUNB110-55288 NOVUNB110-55288SS
Anti-DNM1L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNM1L (dynamin 1-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité