Anti-ATG9A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-56893SS NB110-56893
NOVUNB110-56893SSEA 268 EUR InStock
NOVUNB110-56893SS NOVUNB110-56893
Anti-ATG9A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATG9A (autophagy related 9A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité