Anti-TERF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-57130 NB110-57130SS
NOVUNB110-57130EA 700 EUR InStock
NOVUNB110-57130 NOVUNB110-57130SS
Anti-TERF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TERF2 (telomeric repeat binding factor 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité