Anti-CDR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58345 NB110-58345SS
NOVUNB110-58345EA 542 EUR InStock
NOVUNB110-58345 NOVUNB110-58345SS
Anti-CDR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The CDR2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to CDR2. This antibody reacts with human, mouse, bovine, primate. The CDR2 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CDR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Bovine, Primate
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité