Anti-YAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58358 NB110-58358SS
NOVUNB110-58358EA 698 EUR InStock
NOVUNB110-58358 NOVUNB110-58358SS
Anti-YAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: YAP1 (Yes-associated protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité