Anti-APBB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58360 NB110-58360SS
NOVUNB110-58360EA 554 EUR InStock
NOVUNB110-58360 NOVUNB110-58360SS
Anti-APBB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APBB1 (amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 1 (Fe65))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité