Anti-ALOX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58748 NB110-58748SS
NOVUNB110-58748EA 542 EUR InStock
NOVUNB110-58748 NOVUNB110-58748SS
Anti-ALOX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALOX5 (arachidonate 5-lipoxygenase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité