Anti-ROBO4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58778 NB110-58778SS
NOVUNB110-58778EA 557 EUR InStock
NOVUNB110-58778 NOVUNB110-58778SS
Anti-ROBO4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ROBO4 (roundabout, axon guidance receptor, homolog 4 (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité