Anti-ROBO4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58780 NB110-58780SS
NOVUNB110-58780EA 556 EUR InStock
NOVUNB110-58780 NOVUNB110-58780SS
Anti-ROBO4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ROBO4 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to ROBO4. This antibody reacts with human. The ROBO4 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ROBO4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité