Anti-NOX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58849 NB110-58849SS
NOVUNB110-58849EA 663 EUR InStock
NOVUNB110-58849 NOVUNB110-58849SS
Anti-NOX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOX4 (NADPH oxidase 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité