Anti-KIAA1524 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-59722 NB110-59722SS
NOVUNB110-59722EA 623 EUR InStock
NOVUNB110-59722 NOVUNB110-59722SS
Anti-KIAA1524 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIAA1524 (KIAA1524)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité