Anti-Capicua Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB110-59905BEA 656 EUR InStock
NOVUNB110-59905B
Anti-Capicua Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Capicua
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité