Anti-WT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F-H2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB110-60011EA 607 EUR InStock
NOVUNB110-60011 NOVUNB110-60011SS
Anti-WT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F-H2]
Anticorps
The WT1 Antibody (6F-H2) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to WT1. This antibody reacts with human, mouse. The WT1 Antibody (6F-H2) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:400
Type: Primary
Antigen: WT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F-H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité