Anti-Dynamin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G4B6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-60491 NB110-60491SS
NOVUNB110-60491EA 554 EUR InStock
NOVUNB110-60491 NOVUNB110-60491SS
Anti-Dynamin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G4B6]
Anticorps
The Dynamin Antibody (3G4B6) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Dynamin. This antibody reacts with human, mouse. The Dynamin Antibody (3G4B6) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1: 200- 1: 1000
Type: Primary
Antigen: DNM
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G4B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité