Anti-BAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 1G8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-60521 NB110-60521SS
NOVUNB110-60521EA 591 EUR InStock
NOVUNB110-60521 NOVUNB110-60521SS
Anti-BAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 1G8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAP1 (BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase))
Clonality: monoclonal
Clone: 1G8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité