Anti-BAP1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 1G8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB110-60521PEEA 709 EUR InStock
NOVUNB110-60521PE
Anti-BAP1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 1G8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAP1 (BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase))
Clonality: monoclonal
Clone: 1G8
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité