Anti-BECN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-60982 NB110-60982SS
NOVUNB110-60982EA 558 EUR InStock
NOVUNB110-60982 NOVUNB110-60982SS
Anti-BECN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BECN2 (beclin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité