Anti-SLC9A8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-62091 NB110-62091SS
NOVUNB110-62091EA 554 EUR InStock
NOVUNB110-62091 NOVUNB110-62091SS
Anti-SLC9A8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC9A8 (solute carrier family 9, subfamily A (NHE8, cation proton antiporter 8), member 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 7A11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité