Anti-Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Mouse Monoclonal Antibody [clone: SE-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-68095 NB110-68095SS
NOVUNB110-68095EA 642 EUR InStock
NOVUNB110-68095 NOVUNB110-68095SS
Anti-Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Mouse Monoclonal Antibody [clone: SE-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells
Clonality: monoclonal
Clone: SE-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité