Anti-TNC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 4C8MS]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB110-68136PEEA 743 EUR InStock
NOVUNB110-68136PE
Anti-TNC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 4C8MS]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNC (tenascin C)
Clonality: monoclonal
Clone: 4C8MS
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité