Anti-TERF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57-6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-68281 NB110-68281SS
NOVUNB110-68281EA 595 EUR InStock
NOVUNB110-68281 NOVUNB110-68281SS
Anti-TERF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 57-6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TERF1 (telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 57-6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité