Anti-HAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 1B6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-74569 NB110-74569SS
NOVUNB110-74569EA 556 EUR InStock
NOVUNB110-74569 NOVUNB110-74569SS
Anti-HAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 1B6]
Anticorps
Mouse Monoclonal HAP1 Antibody (1B6). Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 0.5-1.0 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: HAP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité