Anti-SLC5A7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 62-2E8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-74570 NB110-74570SS
NOVUNB110-74570EA 568 EUR InStock
NOVUNB110-74570 NOVUNB110-74570SS
Anti-SLC5A7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 62-2E8]
Anticorps
The CHT1 Antibody (62-2E8) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to CHT1. This antibody reacts with human, mouse, rat, primate. The CHT1 Antibody (62-2E8) has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:500
Type: Primary
Antigen: CHT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 62-2E8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité