Anti-Striatin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-74571 NB110-74571SS
NOVUNB110-74571EA 606 EUR InStock
NOVUNB110-74571 NOVUNB110-74571SS
Anti-Striatin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Striatin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité