Anti-STRN3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S68]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-74572 NB110-74572SS
NOVUNB110-74572EA 611 EUR InStock
NOVUNB110-74572 NOVUNB110-74572SS
Anti-STRN3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S68]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STRN3 (striatin, calmodulin binding protein 3)
Clonality: monoclonal
Clone: S68
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité