Anti-SLC9A3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10A8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-74678 NB110-74678SS
NOVUNB110-74678EA 542 EUR InStock
NOVUNB110-74678 NOVUNB110-74678SS
Anti-SLC9A3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10A8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC9A3 (solute carrier family 9, subfamily A (NHE3, cation proton antiporter 3), member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 10A8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité