Anti-SLC9A3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14D5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-81529 NB110-81529SS
NOVUNB110-81529EA 583 EUR InStock
NOVUNB110-81529 NOVUNB110-81529SS
Anti-SLC9A3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14D5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC9A3 (solute carrier family 9, subfamily A (NHE3, cation proton antiporter 3), member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 14D5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité