Anti-BAI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-81586SS NB110-81586
NOVUNB110-81586SSEA 255 EUR InStock
NOVUNB110-81586SS NOVUNB110-81586
Anti-BAI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAI1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité