Anti-TRPM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-81601 NB110-81601SS
NOVUNB110-81601EA 642 EUR InStock
NOVUNB110-81601 NOVUNB110-81601SS
Anti-TRPM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRPM2 (transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité