Anti-SPP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B20]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-89062 NB110-89062SS
NOVUNB110-89062EA 640 EUR InStock
NOVUNB110-89062 NOVUNB110-89062SS
Anti-SPP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B20]
Anticorps
The Osteopontin / OPN Antibody (1B20) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Osteopontin / OPN. This antibody reacts with human, rat, rabbit. The Osteopontin / OPN Antibody (1B20) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100
Type: Primary
Antigen: OPN
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité