Anti-SPP1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 1B20]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB110-89062REA 667 EUR InStock
NOVUNB110-89062R
Anti-SPP1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 1B20]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPP1 (secreted phosphoprotein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B20
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité