Anti-ITGAM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-89474SS NB110-89474
NOVUNB110-89474SSEA 307 EUR InStock
NOVUNB110-89474SS NOVUNB110-89474
Anti-ITGAM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGAM (integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité